Få mere at vide
Tetraethylmethylendiphosfonat, 98+%
Artikelnummer. 11471898
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471898 100 g 100g
11451898 5 g 5g
11461898 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14532.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288,22 g/mol
Tetraethylmethylidendiphosphonat bruges til syntese af tetrazoloquinolin-baserede mono- og bisphosphonat-estere. Det fungerer som et mellemprodukt til syntesen af bisphosphonat og bisphosphonsyrederivater med anticancer og antischistosomal aktivitet. Det bruges også som en reaktant til syntese af dobbelt substrat-site-hæmmere af 3-deoxy-D-arabino-heputosonat 7-phosphatsyntase og alfa-aminosyrederivater indeholdende gem-biophosphonater, Lycopen gennem Wittig-Horner-reaktion. Det bruges også som en forløber til fremstilling af dendritiske polyglycerolanioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylmethylidendiphosphonat anvendes til syntese af tetrazoloquinolin-baserede mono- og bisphosphonat-estere. Det fungerer som et mellemprodukt til syntesen af bisphosphonat og bisphosphonsyrederivater med anticancer og antischistosomal aktivitet. Det bruges også som en reaktant til syntese af dobbelt substrat-site-hæmmere af 3-deoxy-D-arabino-heputosonat 7-phosphatsyntase og alfa-aminosyrederivater indeholdende gem-biophosphonater, Lycopen gennem Wittig-Horner-reaktion. Det bruges også som en forløber til fremstilling af dendritiske polyglycerolanioner.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-94-2
Molekylær formel C9H22O6P2
Molekylvægt (g/mol) 288.22
MDL nummer MFCD00039887
InChI nøgle STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
SMIL CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl methylenediphosphonate
Tæthed 1.162
Kogepunkt 151 °C til 153 °C (1,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 100 g
Beilstein 1813241
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
IUPAC navn 1-[diethoxyphosphorylmethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
Formel vægt 288.22
Procent renhed ≥98%