Få mere at vide
Tetraethylmethylendiphosfonat, 98+%
Beskrivelse
Tetraethylmethylidendiphosphonat bruges til syntese af tetrazoloquinolin-baserede mono- og bisphosphonat-estere. Det fungerer som et mellemprodukt til syntesen af bisphosphonat og bisphosphonsyrederivater med anticancer og antischistosomal aktivitet. Det bruges også som en reaktant til syntese af dobbelt substrat-site-hæmmere af 3-deoxy-D-arabino-heputosonat 7-phosphatsyntase og alfa-aminosyrederivater indeholdende gem-biophosphonater, Lycopen gennem Wittig-Horner-reaktion. Det bruges også som en forløber til fremstilling af dendritiske polyglycerolanioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetraethylmethylidendiphosphonat anvendes til syntese af tetrazoloquinolin-baserede mono- og bisphosphonat-estere. Det fungerer som et mellemprodukt til syntesen af bisphosphonat og bisphosphonsyrederivater med anticancer og antischistosomal aktivitet. Det bruges også som en reaktant til syntese af dobbelt substrat-site-hæmmere af 3-deoxy-D-arabino-heputosonat 7-phosphatsyntase og alfa-aminosyrederivater indeholdende gem-biophosphonater, Lycopen gennem Wittig-Horner-reaktion. Det bruges også som en forløber til fremstilling af dendritiske polyglycerolanioner.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl methylenediphosphonate |
| Tæthed | 1.162 |
| Kogepunkt | 151°C to 153°C (1.2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1813241 |
| Opløselighedsinformation | Slightly miscible with water. |
| IUPAC navn | diethyl [(diethoxyphosphoryl)methyl]phosphonat |
| Formel vægt | 288.22 |
| Vis mere |