Få mere at vide
Tetraethylmethylendiphosphonat, 97 %
Artikelnummer. 10581794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581794 25 mL Glasflaske 25ml
10398993 1 mL Glasflaske 1ml
10125470 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308820250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-94-2
Molekylær formel C9H22O6P2
Molekylvægt (g/mol) 288.22
MDL nummer MFCD00039887
InChI nøgle STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
IUPAC navn 1-[diethoxyphosphorylmethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl methylenediphosphonate
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 171,0 °C til 174,0 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2[P(O)(OC2H5)2]2
Brydningsindeks 1,4405 til 1,4445
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.16
Formel vægt 288.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske