Få mere at vide
Tetraethylfluorescein Bis(methylen)bis(azanetriyl)tetraacetat, TRC
Artikelnummer. 30415790
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30415790 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30415790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292720100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl Fluorescein Bis(methylene)bis(azanetriyl)tetraacetate
CAS 1170856-93-5
Molekylær formel C38H42N2O13
Mængde 100 mg
Synonym Tetraethyl 2,2’,2’’,2’’’-(((3’,6’-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9’-xanthene]-4’,5’-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
InChI formel InChI=1S/C38H42N2O13/c1-5-48-31(43)19-39(20-32(44)49-6-2)17-24-29(41)15-13-27-35(24)52-36-25(18-40(21-33(45)50-7-3)22-34(46)51-8-4)30(42)16-14-28(36)38(27)26-12-10-9-11-23(26)37(47)53-38/h9-16,41-42H,5-8,17-22H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)Cc1c(O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
IUPAC navn ethyl 2-[[5'-[[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-4'-yl]methyl-(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetat
Molekylvægt (g/mol) 734.75
Formel vægt 734.2687