Få mere at vide
Tetraethylethylenphosphonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl Ethylenephosphonate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24O6P2/c1-5-13-17(11,14-6-2)9-10-18(12,15-7-3)16-8-4/h5-10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 302.1048 |