Få mere at vide
Tetraethylethylethyldiphosphonat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethyl ethylenediphosphonate |
| Tæthed | 1.146 |
| Kogepunkt | 153 °C til 154 °C (0,9 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1800096 |
| Formel vægt | 302.25 |
| Procent renhed | 98% |