Få mere at vide
Tetraethyl ethylenediphosphonate, 98%
Artikelnummer. 11452287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452287 1 g 1g
11462287 5 g 5g
11472287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14206.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 995-32-4 | C10H24O6P2 | 302.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 995-32-4
Molekylær formel C10H24O6P2
Molekylvægt (g/mol) 302.24
MDL nummer MFCD00015133
InChI nøgle RSQYXXACEZCDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl ethylenediphosphonate, tetraethyl ethylenebisphosphonate, ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, tetraethyl ethane-1,2-diylbis phosphonate, 1,2-bis diethoxyphosphoryl ethane, 1,2-bis diethyl-phosphonato ethane, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester, diethyl 2-diethoxyphosphoryl ethylphosphonate, phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester, acmc-209scy
PubChem CID 70446
IUPAC navn 1,2-bis(diethoxyphosphoryl)ethan
SMIL CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl ethylenediphosphonate
Tæthed 1.146
Kogepunkt 153°C to 154°C (0.9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 1 g
Beilstein 1800096
Formel vægt 302.25
Procent renhed 98%