Få mere at vide
Tetraethyl (dimethylaminomethylen)diphosphonat, 97 %
Artikelnummer. 11431988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431988 25 g 25g
11421988 5 g 5g
11441988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14581.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 18855-52-2 | C11H27NO6P2 | 331,286 g/mol
Tetraethyl(dimethylaminomethylen)diphosphonat gennemgår Horner-Wadsworth-Emmons-olefinering med et aldehyd, hvilket giver a-phosphonat-enaminen, der let kan omdannes til den homologe syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethyl (dimethylaminomethylen)diphosphonat gennemgår Horner-Wadsworth-Emmons-olefinering med et aldehyd, hvilket giver ɑ-phosphonat-enaminen, der let kan omdannes til den homologe syre.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18855-52-2
Molekylær formel C11H27NO6P2
Molekylvægt (g/mol) 331.286
MDL nummer MFCD00015128
InChI nøgle SQDDGOVNJMIFFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl dimethylaminomethylenediphosphonate, tetraethyl dimethylaminomethylene diphosphonate, phosphonic acid, dimethylamino methylene bis-, tetraethyl ester, tetraethyl dimethylamino methylene bisphosphonate, acmc-1bs7f, 1,1-bis diethoxyphosphoryl-n,n-dimethylmethanamine, dimethylamino methylene bis phosphonic acid diethyl ester, diethyl diethoxyphosphoryl dimethylamino methylphosphonate, diethoxy-phosphoryl-dimethylamino-methyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 86795
IUPAC navn 1,1-bis(diethoxyphosphoryl)-N,N-dimethylmethanamin
SMIL CCOP(=O)(C(N(C)C)P(=O)(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate
Kogepunkt 138 °C til 140 °C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 g
Beilstein 1914890
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 331.29
Procent renhed 97%