Få mere at vide
Tetraethoxysilane, 99+%
Artikelnummer. p-7082605
Mængde:
2.5 kg
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2000g
Artikelnummer. 11377687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014082.57
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som bindemiddel og som polymerisationskatalysator
Som bindemiddel og som polymerisationskatalysator er tetraethoxysilan det vigtigste forløbermateriale til syntesen af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmiddel i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Molekylvægt (g/mol) 208.329
MDL nummer MFCD00009062
InChI nøgle BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC navn tetraethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 168°C
Kemisk navn eller materiale Tetraethoxysilane
Smeltepunkt -85°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 4 x 500 g
Lineær formel (C2H5O)4Si
FN nummer UN1292
Beilstein 1422225
Flammepunkt 46°C (116°F)
Merck Index 14,3851
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formel vægt 208.33
Procent renhed ≥99%
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.382
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.934