Få mere at vide
Tetraethoxysilan, 99+%
Beskrivelse
Som bindemiddel og som polymerisationskatalysator er tetraethoxysilan det vigtigste forløbermateriale til syntesen af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmiddel i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 168 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethoxysilane |
| Smeltepunkt | -85 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | (C2H5O)4Si |
| FN nummer | UN1292 |
| Beilstein | 1422225 |
| Flammepunkt | 46 °C (116 °F) |
| Vis mere |