Få mere at vide
Tetraethoxysilan, 99+%
Artikelnummer. 11377687
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377687 4 x 500 g 2000g
11387687 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014082.57
 Begrænset vare
På lager
Som bindemiddel og som polymerisationskatalysator | CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208,329 g/mol
Som bindemiddel og som polymerisationskatalysator er tetraethoxysilan det vigtigste forløbermateriale til syntesen af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmiddel i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Molekylvægt (g/mol) 208.329
MDL nummer MFCD00009062
InChI nøgle BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC navn tetraethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 168 °C
Kemisk navn eller materiale Tetraethoxysilane
Smeltepunkt -85 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 4 x 500 g
Lineær formel (C2H5O)4Si
FN nummer UN1292
Beilstein 1422225
Flammepunkt 46 °C (116 °F)
Merck Index 14,3851
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol og 2-propanol.
Formel vægt 208.33
Procent renhed ≥99%
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.382
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.934