Learn More
Tetraethoxysilane, 99.9%
Product Code. 11480251
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11480251 2 kg 2kg
11343768 100 g 100g
11333768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11480251 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040251.A3
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-10-4
Molecular Formula C8H20O4Si
Molecular Weight (g/mol) 208.329
MDL Number MFCD00009062
InChI Key BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC Name tetraethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Boiling Point 168°C
Melting Point -85°C
Color Colorless
Physical Form Liquid
Quantity 2 kg
Flash Point 46°C (116°F)
Odor Pleasant
Refractive Index 1.382
Sensitivity Moisture sensitive
Density 0.934
Linear Formula (C2H5O)4Si
UN Number UN1292
Beilstein 1422225
Merck Index 14,3851
Solubility Information Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formula Weight 208.33
Percent Purity 99.9%
Chemical Name or Material Tetraethoxysilane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.