Få mere at vide
Tetraethoxysilan, 99,9%
Artikelnummer. 11480251
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480251 2 kg 2kg
11343768 100 g 100g
11333768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480251 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040251.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208,329 g/mol
Tetraethoxysilan er det vigtigste forløbermateriale til syntesen af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmidler i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Molekylvægt (g/mol) 208.329
MDL nummer MFCD00009062
InChI nøgle BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC navn tetraethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 168 °C
Kemisk navn eller materiale Tetraethoxysilane
Smeltepunkt -85 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2 kg
Lineær formel (C2H5O)4Si
FN nummer UN1292
Beilstein 1422225
Flammepunkt 46 °C (116 °F)
Merck Index 14,3851
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol og 2-propanol.
Formel vægt 208.33
Procent renhed 99.9%
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.382
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.934