Få mere at vide
Tetraethoxysilane, 98%
Artikelnummer. 11477167
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477167 2500 mL 2500ml
11433950 100 mL 100ml
11467167 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14965.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraethoxysilan er det vigtigste forløbermateriale til syntesen af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmidler i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethoxysilan er det vigtigste forløbermateriale til syntese af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmidler i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Opløselighed Opløselig i ethanol og
2-propanol.
Bemærkninger
Nedbrydes i vand. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Molekylvægt (g/mol) 208.329
MDL nummer MFCD00009062
InChI nøgle BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC navn tetraethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethoxysilane
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.934
Kogepunkt 168°C
Flammepunkt 46°C (116°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Pleasant
Lineær formel (C2H5O)4Si
Brydningsindeks 1.383
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1292
Beilstein 1422225
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3851
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formel vægt 208.33
Procent renhed 98%