Få mere at vide
Tetraethoxysilan, 98%
Artikelnummer. 11433950
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433950 100 mL 100ml
11467167 500 mL 500ml
11477167 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14965.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208,329 g/mol
Tetraethoxysilan er det vigtigste forløbermateriale til syntesen af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmidler i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethoxysilan er det vigtigste forløbermateriale til syntese af zeolitter og siliciumdioxid, som bruges i halvlederindustrien. Det er meget udbredt som tværbindingsmidler i siliciumpolymerer og i aerogelpræparater.
Opløselighed Opløselig i ethanol og
2-propanol.
Bemærkninger
Nedbrydes i vand. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-10-4
Molekylær formel C8H20O4Si
Molekylvægt (g/mol) 208.329
MDL nummer MFCD00009062
InChI nøgle BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC navn tetraethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethoxysilane
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.934
Kogepunkt 168°C
Flammepunkt 46°C (116°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Pleasant
Lineær formel (C2H5O)4Si
Brydningsindeks 1.383
Mængde 100 mL
FN nummer UN1292
Beilstein 1422225
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3851
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formel vægt 208.33
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl silicate