Få mere at vide
Tetraethoxymethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethoxymethane |
| CAS | 78-09-1 |
| Molekylær formel | C9H20O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1',1'',1'''-[Methanetetrayltetrakis(oxy)]tetrakis-ethane, Orthocarbonic Acid Tetraethyl Ester, NSC 28574, Tetraethyl Orthocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(OCC)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | triethoxymethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vægt | 192.1362 |