Få mere at vide
Tetradifon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradifon |
| CAS | 116-29-0 |
| Molekylær formel | C12 H6 Cl4 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tedion, 2,4,5,4′-Tetrachlorodiphenylsulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4O2S/c13-7-1-3-8(4-2-7)19(17,18)12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4-trichloro-5-(4-chlorophenyl)sulfonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.05 |
| Formel vægt | 353.8843 |