Få mere at vide
Tetradehydropodophyllotoxin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradehydropodophyllotoxin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,23H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 410.1 |