missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetradehydropodophyllotoxin, TRC

Artikelnummer. 30412401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412401 100 mg
30415101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291445100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42123-27-3
Molekylær formel C22H18O8
Molekylvægt (g/mol) 410.37
Synonym 9-Hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(8H)-one, Dehydropodophyllotoxin
IUPAC navn 9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
SMIL O=C(OC1)C2=C1C(O)=C(C=C(OCO3)C3=C4)C4=C2C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetradehydropodophyllotoxin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H18O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,23H,8-9H2,1-3H3
Formel vægt 410.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.