Få mere at vide
Tetradecyltrimethylammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10743811 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743811 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10743811 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0611/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 245°C
CAS 1119-97-7
Farve White
pH 6 to 8
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 25 g
Molekylær formel C17H38BrN
MDL nummer MFCD00011770
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
InChI nøgle CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium bromide
Molekylvægt (g/mol) 336.40
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Formel vægt 336.39g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.