Få mere at vide
Tetradecyltrimethyl-ammoniumbromid, 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17811381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17811381 100 g
11484451 500 g
11494451 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17811381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215210980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.00 DKK
    697.40 DKK / 100g
    Spare 35.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-97-7
Molekylær formel C17H38BrN
Molekylvægt (g/mol) 336.40
MDL nummer MFCD00011770
InChI nøgle CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Myristyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecyltrimethyl-Ammonium Bromide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium;bromid
Formel vægt 336.4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide