Få mere at vide
Tetradecylbenzene, 98%, Acros Organics™
Artikelnummer. 10564901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Glass bottle; 5g
Artikelnummer.
10564901 Glass bottle; 5g
1 options
Artikelnummer. 10564901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecylbenzene
Navn note 99%
CAS 1459-10-5
Smeltepunkt 15.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 359.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C20H34
Lineær formel C6H5(CH2)13CH3
Brydningsindeks 1.4805 to 1.4825
MDL nummer MFCD00015080
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.85
Synonym 1-phenyltetradecane, benzene, tetradecyl, 1-tetradecylbenzene, tetradecane, 1-phenyl, myristylbenzene, n-tetradecylbenzene, unii-i0y9j0o95a, phenyl-n-tetradecane, acmc-209cvz, 1-phenyltetradecane, analytical standard
InChI nøgle JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn tetradecylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 274.492
PubChem CID 15086
Formel vægt 274.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid