Få mere at vide
Tetradecylnatriumsulfat, 95%
Artikelnummer. 11944571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944571 25 g Glasflaske 25g
10458862 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3690.00 DKK
    3034.65 DKK / 25g
    Spare 655.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-50-0
Molekylær formel C14H29NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 316.43
MDL nummer MFCD00007468
InChI nøgle UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC navn natrium;tetradecylsulfat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecyl sodium sulfate
Smeltepunkt 199,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 94% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)13OSO3Na
Mængde 25 g
Formel vægt 316.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Mikrokrystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetradecyl sodium sulphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate