Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecyl sodium sulfate |
| Smeltepunkt | 199.0°C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 94% min. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)13OSO3Na |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 316.44 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium tetradecyl sulphate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate