missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetradecyl Pyridinium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30419960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419960 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2231351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Tetradecylpyridinium Chloride
CAS 2785-54-8
Molekylær formel C19 H34 N . Cl
Mængde 1 g
Synonym Pyridinium','1-tetradecyl-','chloride (1:1), 1-Tetradecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','1-tetradecyl-','chloride (8CI,9CI), 1-n-Tetradecanepyridinium chloride, Myristylpyridinium chloride, N-Tetradecylpyridinium chloride, TPC, TPC (onium compound
InChI formel InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20;/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
IUPAC navn 1-tetradecylpyridin-1-ium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 311.933
Formel vægt 311.238
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.