Få mere at vide
Tetradecyl diphenylphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecyl diphenylphosphate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H39O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-24-28-31(27,29-25-20-15-13-16-21-25)30-26-22-17-14-18-23-26/h13-18,20-23H,2-12,19,24H2,1H3 |
| Formel vægt | 446.2586 |