missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetradecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myristoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1334532-25-0 |
| Molekylær formel | C21 D3 H39 N O4 . Cl |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium-d3 Chloride, Tetradecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) Hydrochloride, (3 R)-4-(Dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumyl)-3-tetradecanoyloxybutanoate hydrochloride, Tetradecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Myristoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1 H/t19-;/m1./s1/i2D3; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | [(2 R)-3-carboxy-2-tetradecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.034 |
| Formel vægt | 410.2991 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?