Få mere at vide
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanonitrile |
| Smeltepunkt | ∼19°C |
| Tæthed | 0.83 |
| Kogepunkt | 226°C to 227°C (100 mmHg) |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.4415 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1705598 |
| Formel vægt | 209.38 |
| Procent renhed | 98% |