Få mere at vide
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418597
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11418597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19704.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-63-0
Molekylær formel C14H27N
Molekylvægt (g/mol) 209.38
MDL nummer MFCD00019848
InChI nøgle MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
PubChem CID 64678
IUPAC navn tetradecanenitrile
SMIL CCCCCCCCCCCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecanonitrile
Smeltepunkt ∼19°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 226°C to 227°C (100 mmHg)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4415
Mængde 25 g
Beilstein 1705598
Formel vægt 209.38
Procent renhed 98%