Få mere at vide
Tetradecanol acetate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanol acetate |
| CAS | 638-59-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tetradecanol acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Tetradecanol, acetate (7CI,8CI,9CI), 1-Tetradecyl acetate, Acetic acid tetradecan-1-yl ester, Myristyl acetate, Tetradecanol acetate, Tetradecyl acetate, n-Tetradecyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-15H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | tetradecyl acetate |
| Vis mere |