Få mere at vide
Tetradecanoic acid, 98%
Artikelnummer. 11469962
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469962 2500 g 2500g
11443950 250 g 250g
11459962 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469962 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12067.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Det bruges som flowmiddel og emulgator. Anvendes i kunstige orris dufte. Anvendes som anioniske/nonioniske overfladeaktive stoffer i sæber og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som flowmiddel og emulgator. Anvendes i kunstige orris dufte. Anvendes som anioniske/nonioniske overfladeaktive stoffer i sæber og rengøringsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-63-8
Molekylær formel C14H28O2
Molekylvægt (g/mol) 228.38
MDL nummer MFCD00002744
InChI nøgle TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC navn tetradecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecanoic acid
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 326°C
Flammepunkt 175°C (347°F)
Mængde 2500 g
Beilstein 508624
Merck Index 14,6333
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.38
Procent renhed 98%