Få mere at vide
Tetradecanosyre, 98%
Beskrivelse
Det bruges som flowmiddel og emulgator. Anvendes i kunstige orris dufte. Anvendes som anioniske/nonioniske overfladeaktive stoffer i sæber og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som flowmiddel og emulgator. Anvendes i kunstige orris dufte. Anvendes som anioniske/nonioniske overfladeaktive stoffer i sæber og rengøringsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanoic acid |
| Smeltepunkt | 53 °C til 56 °C |
| Tæthed | 0.862 |
| Kogepunkt | 326 °C |
| Flammepunkt | 175 °C (347 °F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 508624 |
| Merck Index | 14,6333 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 228.38 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetradecanoic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoic acid