Få mere at vide
Tetradecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H53FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-34(43)45-32-15-14-22-42-36(32)39-27(2)30(37(42)44)21-25-41-23-19-28(20-24-41)35-31-18-17-29(38)26-33(31)46-40-35/h17-18,26,28,32H,3-16,19-25H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 636.4051 |