Få mere at vide
Tetradecanoic-14,14,14-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanoic-14,14,14-D3 Acid |
| CAS | 62217-71-4 |
| Molekylær formel | C14 D3 H25 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Tetradecanoic-14,14,14-d3 acid (9 CI), Myristic-14,14,14-d3 acid (7 CI), 14,14,14-Trideuteriotetradecanoic acid, [14,14,14-2H3]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-14,14,14-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 14,14,14-trideuteriotetradecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.3894 |
| Formel vægt | 231.2278 g/mol |
| Vis mere |