Få mere at vide
Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanoic-13,13,14,14,14-D5 Acid |
| CAS | 327077-03-2 |
| Molekylær formel | C14 D5 H23 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d5 acid (9 CI, ACI), Myristic-13,13,14,14,14-d5 acid, 13,13,14,14,14-Pentadeuteriotetradecanoic acid, [13,13,14,14,14-2H5]Tetradecanoic acid, Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 13,13,14,14,14-pentadeuteriotetradecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.4017 |
| Formel vægt | 233.2403 g/mol |
| Vis mere |