Få mere at vide
Tetradecanoic-12-d1 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetradecanoic-12-D Acid |
| CAS | 358730-97-9 |
| Molekylær formel | C14 D H27 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Tetradecanoic-12-d acid (9 CI), Myristic acid-12-d, Tetradecanoic acid-12-d, Tetradecanoic-12-D acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i3D |
| SMIL | [2 H]C(CC)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12-deuteriotetradecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.377 |
| Formel vægt | 229.215 g/mol |
| Vis mere |