Få mere at vide
Tetradecandisyre, TRC
Artikelnummer. 30421153
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30421153 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30421153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292488250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
CAS 821-38-5
Molekylær formel C14 H26 O4
Mængde 250 mg
Synonym Tetradecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,12-Dicarboxydodecane, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid, 1,14-Tetradecanedioic acid, DCA 14, Emerox 114, NSC 9504
InChI formel InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
SMIL OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn tetradecanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 258.35
Formel vægt 258.1831