Få mere at vide
Tetradecanedioic acid, 98%
Artikelnummer. 15486728
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486728 5 g 5g
15496728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60254.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-38-5 | C14H26O4 | 258.358 g/mol
Tetradecandisyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetradecandisyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-38-5
Molekylær formel C14H26O4
Molekylvægt (g/mol) 258.358
MDL nummer MFCD00002743
InChI nøgle HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedicarboxylic acid, tetradecane-1,14-dioic acid, 1,14-tetradecanedioic acid, unii-uec3ac47h1, dodecamethylenedicarboxylic acid, tetradecanedicarboxylic acid, uec3ac47h1, 1,12-dodecanedicarboxylicacid, tetradecanedicarboxylate, pubchem18099
PubChem CID 13185
ChEBI CHEBI:76308
IUPAC navn tetradecandisyre
SMIL C(CCCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecanedioic acid
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Lineær formel HOOC(CH2)12COOH
Mængde 5 g
Beilstein 1788202
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 258.35
Procent renhed 98%