Få mere at vide
Tetradecane, 99%
Artikelnummer. 10317260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317260 100 mL Glasflaske 100ml
10542581 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
11934401 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10317260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174131000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-59-4
InChI nøgle BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC navn tetradecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecane
Smeltepunkt 5.8°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7670g/mL
Kogepunkt 252.0°C to 254.0°C
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H30
Lineær formel CH3(CH2)12CH3
Brydningsindeks 1.4280 to 1.4300
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 171
Specifik vægtfylde 0.767
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 198.39
Formel vægt 198.39
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetradecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.