Få mere at vide
Tetradecanamine, TRC
Artikelnummer. 30422005
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30422005 5 g
1 options
Artikelnummer. 30422005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2915305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecylamine
CAS 2016-42-4
Molekylær formel C14 H31 N
Mængde 5 g
Synonym 1-Tetradecanamine (9CI','ACI), Tetradecylamine (6CI','8CI), 1-Aminotetradecane, 1-Tetradecylamine, Alamine 5D, Armeen 14, Armeen 14D, Farmin 40D, Monotetradecylamine, Myristylamine, n-Tetradecylamine, Nissan Amine MB, NSC 66437, Tetradecanamine
InChI formel InChI=1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCN
IUPAC navn tetradecan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 213.4
Formel vægt 213.2457