Få mere at vide
Tetradecanal, TRC
Artikelnummer. 30011530
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011530 5 g
30007816 500 mg
30008804 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2914405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-25-4
Molekylær formel C14 H28 O
Molekylvægt (g/mol) 212.37
Synonym Tetradecanal, 1-Tetradecanal, Aldehyde Peche, Myristinaldehyde, Myristylaldehyde, NSC 66435, Peach Aldehyde, Tetradecanaldehyde, Tetradecyl Aldehyde, n-Tetradecanal, n-Tetradecyl Aldehyde
IUPAC navn Tetradecanal
SMIL CCCCCCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecanal
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h14H,2-13H2,1H3
Formel vægt 212.214