Få mere at vide
Tetradecamethylcycloheptasiloxan, TRC
Artikelnummer. 30427512
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30427512 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30427512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292100250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecamethylcycloheptasiloxane
CAS 107-50-6
Molekylær formel C14H42O7Si7
Mængde 250 mg
Synonym Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane
InChI formel InChI=1S/C14H42O7Si7/c1-22(2)15-23(3,4)17-25(7,8)19-27(11,12)21-28(13,14)20-26(9,10)18-24(5,6)16-22/h1-14H3
SMIL C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,tetradecamethyl-1,3,5,7,9,11,13-heptaoxa-2,4,6,8,10,12,14-heptasilacyclotetradecane
Molekylvægt (g/mol) 519.08
Formel vægt 518.1315