Få mere at vide
Tetracyclohexyltin
Artikelnummer. 11383487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383487 25 g 25g
11363487 1 g 1g
11373487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018822.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451,326 g/mol
Den bruges som ionbærer til konstruktionen af en meget selektiv salicylatsensor. Denne sensor viser et Nernstian-respons på salicylationer over en meget bred koncentration (1,0 x— 10-7-1,0 x— 10-1 M) i et pH-område på 5,5-10,5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1449-55-4
Molekylær formel C24H44Sn
Molekylvægt (g/mol) 451.326
MDL nummer MFCD00014278
InChI nøgle JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
IUPAC navn tetracyclohexylstannan
SMIL C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracyclohexyltin
Smeltepunkt 241 °C til 250 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3146
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig (8,1E-9 g/L) (25 °C),
Formel vægt 451.31
Fysisk form Pulver