Få mere at vide
Tetracycline
Beskrivelse
Tetracyclin bruges til behandling af kroniske inflammatoriske celler. Tetracyclinderivater inducerer apoptose i osteoklaster, Jurkat T-lymfocytceller og i dyrkede monocytter og makrofager. Det er en forbindelse, der har vist sig at inducere apoptose i forskellige celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Tetracyclin er en semisyntetisk forbindelse afledt af chlortetracyclin, et isolat fra Streptomyces aureofaciens
• Tetracyclin er et bredspektret bakteriostatikum, der hæmmer polypeptiddannelse ved at binde den 30S ribosomale underenhed og forhindre aminoacyl tRNA-mRNA kompleks dannelse
• Det kan have andre bakteriedræbende egenskaber, såsom begrænset binding til 50S-underenheden
Anvendelse
•Tetracyclin har vist sig at udvise antiprotozoale egenskaber
• Det kan bruges til at dræbe både gram-positive og gram-negative bakterier
• Det er velegnet til brug i laboratorieapplikationer til resistensgentestning og forskning i infektion
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracycline |
| Type | Tetracycline |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 172°C to 174°C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2230417 |
| Merck Index | 14,9196 |
| Opløselighedsinformation | Limited solubility in water; Soluble in 1M HCl with heating. |
| IUPAC navn | (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetracycline
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline