Få mere at vide
tetracyklinhydrochlorid, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Tetracyclin blokerer proteinsyntese og bruges til at udvælge tetracyclin-resistente rekombinante plasmider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracycline Hydrochloride |
| Type | Tetracyclinhydrochlorid |
| Fysisk form | Fast stof |
| CAS | 64-75-5 |
| pH | 2.5 |
| Smeltepunkt | 223 °C |
| Tab ved tørring | 2,0% maks. |
| Emballage | Poly flaske |
| Styrke | > 900 μg/mg |
| Specifik rotation | -255 til -240° |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetracycline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.