Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetracyclinhydrochlorid, kan bruges som sekundær standard
Artikelnummer. 10695272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695272 500 mg Glasflaske 500mg
10626784 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695272 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 233105000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tetracyclinhydrochlorid, CAS # 64-75-5, er et bredspektret antibiotikum, der retter sig mod både gram-negative og gram-positive bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Tetracyclinhydrochlorid er hydrochloridsaltet af antibiotikummet tetracyclin
  • Tetracyclin blokerer aminoacyl-tRNA-binding under bakteriel proteinsyntese
  • Tetracyclin er et bredspektret naphthacen-antibiotikum, der hæmmer væksten af både gram-positive og gram-negative bakterier
Applikationer
  • Tetracyclin kan anvendes som et selektionsmiddel i cellekultur
  • Det kan også anvendes til at aktivere inducerbar genekspression i konstruerede celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-75-5
Molekylær formel C22H25ClN2O8
Molekylvægt (g/mol) 480.898
MDL nummer MFCD00078142
InChI nøgle HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
PubChem CID 129628373
IUPAC navn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracycline hydrochloride
Type Tetracyclinhydrochlorid
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 223,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik rotation −252.00
Farve Gul
Mængde 500 mg
Beilstein 14, IV, 2625
Merck Index 15, 9341
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20g/L. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol: 5g/L, uopløselig i ether, kulbrinter og acetone
Formel vægt 480.9
Procent renhed ≥95 (vandfri og opløsningsmiddelfri), 80 vægtprocent (som den er, beregnet)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.