Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetracyclinhydrochlorid, kan bruges som sekundær standard
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Tetracyclinhydrochlorid er hydrochloridsaltet af antibiotikummet tetracyclin
- Tetracyclin blokerer aminoacyl-tRNA-binding under bakteriel proteinsyntese
- Tetracyclin er et bredspektret naphthacen-antibiotikum, der hæmmer væksten af både gram-positive og gram-negative bakterier
Applikationer
- Tetracyclin kan anvendes som et selektionsmiddel i cellekultur
- Det kan også anvendes til at aktivere inducerbar genekspression i konstruerede celler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracycline hydrochloride |
| Type | Tetracyclinhydrochlorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 223,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | −252.00 |
| Farve | Gul |
| Mængde | 2.5 g |
| Beilstein | 14, IV, 2625 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetracycline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.