Få mere at vide
Gibco™ Tetracyclinhydrochlorid
Artikelnummer. 16376552
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16376552 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16376552 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A39246
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Tetracyclin er et gult, lugtfrit, krystallinsk pulver, der bruges som et middel til at aktivere genekspression fra et inducerbart ekspressionsplasmid i konstruerede celler, der udtrykker tetracyclin-repressorproteinet
Tetracyclin Hydrochlorid er hydrochloridsaltet af tetracyclin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tetracyclinhydrochlorid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Våd is