Få mere at vide
Tetracycline dried down 2.5 μg/mL, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313793
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30313793 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30313793 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17396145DD2.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 2.5 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025