Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracyanoethylene |
| CAS | 670-54-2 |
| Smeltepunkt | 196 °C til 201 °C |
| Kogepunkt | 223 °C (760 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Følger strukturen |
| Analyseprocentområde | ≥ 97,5% (Ex N) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C6N4 |
| Lineær formel | (NC)2C=C(CN)2 |
| MDL nummer | 00001850 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetracyanoethylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracyanomethylene